Läs mer
Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Produktkod. 11721775
Change view
:
Color: White; Dimensions: 25.7W x 11.1mmH
Produktkod.
11721775 Color: White; Dimensions: 25.7W x 11.1mmH
1 options
Produktkod. 11721775 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 115016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized
Beskrivning Sleeve
Färg White
Avsluta Matte
Material Polyolefin
Tryckteknik Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) Wire identification and insulation purposes
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS2200
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek (metrisk) 25.7W x 11.1 mmH
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +135°C
Trådmätare 16 to 8 AWG
Bredd (metrisk) 25.7 mm
Höjd (metrisk) 16.4 mm
Diameter (metrisk) 5.46 to 2.39 mm