Läs mer
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Produktkod. 11796915
Change view
:
Color: Silver; Dimensions: 27W x 18mmH; Quantity: 100/pk
Produktkod.
11796915 Color: Silver; Dimensions: 27W x 18mmH; Quantity: 100/pk
1 options
Produktkod. 11796915 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622224
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Silver
Avsluta Gloss
Material Polyethylene Foam Laminate Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Electrical component marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 27 x 18 mm (W xH)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.25 mm
Mått (LxB) 18 x 27 mm
Bredd (metrisk) 27 mm
Höjd (metrisk) 18 mm