Läs mer
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Produktkod. 11797164
Change view
:
Color: Silver; Dimensions: 48W x 19mmH; Quantity: 2500/pk
Produktkod.
11797164 Color: Silver; Dimensions: 48W x 19mmH; Quantity: 2500/pk
1 options
Produktkod. 11797164 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622229
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Silver
Avsluta Gloss
Material Polyethylene Foam Laminate Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Electrical component marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 48W x 19 mmH
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.46 mm
Mått (LxB) 19 x 48 mm
Bredd (metrisk) 48 mm
Höjd (metrisk) 4.4 mm