Läs mer
Nigericin sodium salt, 98+%, Thermo Scientific™
A potassium ionophore
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61349.MA
1791.59 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 10mg
Produktkod. 15403959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2559.42 SEK
    2297.65 SEK / 10mg
    Save 261.77 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nigericin sodium salt is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport). It disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria. It transports monovalent cations across membranes with the following specificity: K+ >Rb+ >Cs+ >>Na. It kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes. It is widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Nigericin sodium salt
C40H68O11
10mg
3892398
nigericin
DANUORFCFTYTSZ-FBMOGUJMSA-N
(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-
123134611
≥98%
28643-80-3
MFCD00036825
UN3462
14,6541
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
CC1CCC(OC1C(C)C(=O)O)CC2CC(C(C3(O2)C(CC(O3)(C)C4CCC(O4)(C)C5C(CC(O5)C6C(CC(C(O6)(CO)O)C)C)C)C)C)OC
724.973
746.94
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Nigericin sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nigericin sodium salt