Läs mer
Piperacillin, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66143.03
Produktkod. 15457389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2069.79 SEK
    1858.65 SEK / 1g
    Save 211.14 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
A semisynthetic penicillin with wide spectrum of antimicrobial activity, particularly pseudomonas strains.
Solubility
Freely soluble in methanol. Only sparingly soluble in aqueous solution at 0.119 mg/mL
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Piperacillin
White
C23H26N5NaO7S
Freely soluble in methanol; Only sparingly soluble in aqueous solution at 0;119mg/mL
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
539.54
CHEBI:8232
95%
61477-96-1
1g
MFCD00865043
WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M
sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
43672
517.55
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Piperacillin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin