Beskrivning
- För användning med föremål upp till Mohs hårdhet 3.
- Endast tillämpligt med slipkammare A 11.4.
- Ythärdad titankonstruktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dubbel bägare |
| För användning med (applikation) | Material med Mohs hårdhet upp till 3 |
| För användning med (utrustning) | En 11,4 slipkammare |
| Material | Ythärdad titan |