missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

A 1120, MedChemExpress

Produktkod. 16466847
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466847 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107633

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.

A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A 1120
CAS 1152782-19-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19F3N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (254.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(C1=C(C2CCN(C(NC3=C(C=CC=C3)C(O)=O)=O)CC2)C=CC=C1)F
Molekylvikt (g/mol) 392.37
Formel vikt 392.37
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.