missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ A 1120
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18005072
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18005072 50 mg
18094712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18005072 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3793/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High affinity retinol-binding protein 4 (RBP4) ligand

High affinity retinol-binding protein 4 (RBP4) ligand (Ki = 8.3 nM); non-retinoid. Selective against a range of different cellular targets. As efficacious as fenretinide (Cat. No. 1396) in the reduction of serum RBP4 and retinol. Displaces transthyretin (TTR) from RBP4-TTR complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1152782-19-8
Molekylformel C20H19F3N2O3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A 1120
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 392.37
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 392.378
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.