Läs mer
Tocris Bioscience™ A 1120
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Descrizione
High affinity retinol-binding protein 4 (RBP4) ligand (Ki = 8.3 nM); non-retinoid. Selective against a range of different cellular targets. As efficacious as fenretinide (Cat. No. 1396) in the reduction of serum RBP4 and retinol. Displaces transthyretin (TTR) from RBP4-TTR complexes.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | A 1120 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 392.37 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.378 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction