Läs mer
A-1155463, MedChemExpress
Produktkod. 16480328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480328 5 mg 5mg
16447868 10 mg -
16423817 50 mg -
16417686 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19725
MedChemExpress A-1155463 is a highly potent and selective BCL-XL inhibitor with an EC50 of 70 nM in Molt-4 cell.
A-1155463 is a highly potent and selective BCL-XL inhibitor with an EC50 of 70 nM in Molt-4 cell.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-1155463
CAS 1235034-55-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H32FN5O4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (74.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(CCCOC2=CC=C(C#CCN(C)C)C=C2F)SC(N3CC4=C(C=CC=C4C(NC5=NC6=CC=CC=C6S5)=O)CC3)=N1)O
Molekylvikt (g/mol) 669.79
Formel vikt 669.79
Procent renhet 96.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death