Läs mer
A-1165442, MedChemExpress
Produktkod. 16491249
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491249 1 mg -
16485158 10 mg -
16435866 100 mg -
16431387 50 mg 50mg
16427887 5 mg -
16423306 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16491249 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12428
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-1165442
CAS 1221443-94-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20ClF2N3O2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NC1=CC=CC2=C1C=C(C)N=C2)N[C@H]3C4=CC=C(Cl)C=C4OC(CF)(CF)C3
Molekylvikt (g/mol) 431.86
Formel vikt 431.86
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation