Läs mer
SI Analytics™ En 1180 pH glaselektrod
Produktkod. 10011002 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Produktkod. 10011002
Brand: SI Analytics™ 1057997
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ En 1180 pH-glaselektrod säkerställer hög mätnoggrannhet och stabilitet och lång livslängd.
  • Ag/AgCl-utsläpp
  • Ett glas
  • Mycket djupa kärl
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Levereras med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
  • Silamid™ referenssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glasstam
pH-intervall 0 till 14
Typ pH-elektrod
Inkluderar Plugghuvud
Membran Sfärisk
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm