Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-1210477 |
| CAS | 1668553-26-1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C46 H55 N7 O7 S |
| Formel vikt | 850.04 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |