Läs mer
A-1210477, MedChemExpress
Beskrivning
A-1210477 is a potent and selective inhibitor of MCL-1 with a Ki of 0.45 nM. A-1210477 specifically binds MCL-1 and promotes apoptosis of cancer cells in an MCL-1-dependent manner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-1210477 |
| CAS | 1668553-26-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C46H55N7O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (11.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(N1CCN2CCOCC2)=C(CCCOC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C5=C1C(C6=C(COC7=CC=C(N8CCN(S(=O)(N(C)C)=O)CC8)C=C7)N(C)N=C6C)=CC=C5)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 850.04 |
| Formel vikt | 850.04 |
| Visa mer |