missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
A-1331852, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-1331852 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 658.2726 |
| MDL-nummer | MFCD30532662 |
| Molekylvikt (g/mol) | 658.81, 658.82 |
| InChI-nyckel | QCQQONWEDCOTBV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [H]C12CC3([H])CC([H])(C1)CC(CN1N=CC(=C1C)C1=CC=C(N=C1C(O)=O)N1CCC4=C(C1)C(=CC=C4)C(=O)NC1=NC4=CC=CC=C4S1)(C2)C3 |
| IUPAC-namn | 3-{1-[(adamantan-1-yl)methyl]-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl}-6-{8-[(1,3-benzothiazol-2-yl)carbamoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl}pyridine-2-carboxylic acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?