Läs mer
a-(2,3-dimetylfenyl)-a-metyl-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Produktkod. 30375714
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30375714 5 mg
1 options
Produktkod. 30375714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4737805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-alpha-methyl-1H-imidazole-5-methanol
CAS 86347-12-8
Molekylformel C13 H16 N2 O
Kvantitet 5 mg
Synonym α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-4-methanol, Hydroxymedetomidine
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-5-4-6-11(10(9)2)13(3,16)12-7-14-8-15-12/h4-8,16H,1-3H3,(H,14,15)
LEDER Cc1cccc(c1C)C(C)(O)c2cnc[nH]2
IUPAC-namn 1-(2,3-dimetylfenyl)-1-(1H-imidazol-5-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Formel vikt 216.1263