Learn More
Tocris Bioscience™ A 286982
GREENER_CHOICE
Code produit 18094222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
18094222 10 mg
18046002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18094222 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4228/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction (IC50 values are 44 and 35 nM in LFA-1/ICAM-1 binding and LFA-1-mediated cell adhesion assays respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 280749-17-9
Molekylformel C24H27N3O4S
Spécification
Kemiskt namn eller material A 286982
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 453.55
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 453.557
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.