missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
a-[3,4-Bis[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3-dithiane-2-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[3,4-Bis[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3-dithiane-2-methanol |
| CAS | 161497-38-7 |
| Molekylformel | C21H30O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5S2/c22-20(21-27-12-5-13-28-21)15-8-9-16(25-18-6-1-3-10-23-18)17(14-15)26-19-7-2-4-11-24-19/h8-9,14,18-22H,1-7,10-13H2 |
| LEDER | OC(C1SCCCS1)c2ccc(OC3CCCCO3)c(OC4CCCCO4)c2 |
| IUPAC-namn | [3,4-bis(oxan-2-yloxy)phenyl]-(1,3-dithian-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.59 |
| Formel vikt | 426.1535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?