Läs mer
Miele Professional™ Täcknät A3
Produktkod. 10019410 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (L x B): 206 x 206 mm
Produktkod. 10019410
Brand: Miele Professional™ 3830470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täcknät A3 som överdrag för tvättartiklar i inlägg
  • Lämplig för 1/4 insats
  • Plastbelagd metallram med plastnät
  • Storlek: 206 x 206 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plastbelagd metall
Produkttyp Täcknät, kvartal
Beläggning Plast
Modell A 3
Mått (L x B) 206 x 206mm
Kvantitet 1 vardera