Läs mer
A-317491 sodium salt hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16489197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489197 5 mg
16462727 50 mg
16446638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15568A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress A-317491 sodium salt hydrate is a potent, selective and non-nucleotide antagonist of P2X3 and P2X2/3 receptors, with Kis of 22, 22, 9, and 92 nM for hP2X3, rP2X3, hP2X2/3, and rP2X2/3, respectively.
A-317491 sodium salt hydrate is highly selective (IC50>10 μM) over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes. A-317491 sodium salt hydrate reduces inflammatory and neuropathic pain by blocking P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-317491 sodium salt hydrate
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H29NNaO9
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (164.86 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (164.86 mM)
LEDER O=C(C1=CC(C(N(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)[C@H]4CCCC5=C4C=CC=C5)=O)=C(C(O)=O)C=C1C(O)=O)O.[Na].O
Molekylvikt (g/mol) 606.57
Formel vikt 606.57
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death