Läs mer
Tocris Bioscience™ A 366
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18770298
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18770298
Brand: Tocris Bioscience™ 5163/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective G9a/GLP inhibitor
A 366 is a potent and selective G9a/GLP histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 3.3 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a/GLP over 21 other methyltransferases. Decreases levels of lysine 9 dimethylation on histone H3 (H3K9Me2) in PC3 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp A 366
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 329.44
Inhibitorer A 366
For Research Use Only