Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-366 |
| CAS | 1527503-11-2 |
| Synonym | 5 '-Metoxi-6'-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxi]-spiro[cyklobutan-1,3'-[3H]indol]-2'-amin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C19H27N3O2 |
| Formel vikt | 329.44 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |