Läs mer
A-381393, MedChemExpress
Beskrivning
A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-381393 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 726174-00-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24N4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 51.67 mg/mL (161.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1C)N2CCN(CC2)CC3=NC4=CC=CC=C4N3 |
| Visa mer |