Läs mer
A-385358, MedChemExpress
Produktkod. 16456968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456968 10 mg -
16443516 25 mg 25mg
16423027 50 mg -
16417046 100 mg -
16409517 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16456968 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16014
MedChemExpress A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-385358
CAS 406228-55-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H41N5O5S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (78.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN(C)C)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCC(C)(C)CC4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 639.83
Formel vikt 639.83
Procent renhet 98.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death