Läs mer
A-395, MedChemExpress
Beskrivning
A-395 is an antagonist of polycomb repressive complex 2 (PRC2) protein-protein interactions that potently inhibits the trimeric PRC2 complex (EZH2-EED-SUZ12) with an IC50 of 18 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-395 |
| CAS | 2089148-72-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H35FN4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (205.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(N1CCN(C2=CC=C([C@H]3CN(C4C(C(F)=CC=C5)=C5CC4)C[C@@H]3N(C)C)C=C2)CC1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.65 |
| Formel vikt | 486.65 |
| Visa mer |