missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ A 412997 dihydrochloride

Descrizione
A 412997 dihydrochloride is a selective agonist for the dopamine D4 receptor (Ki values are 7.9 and 12.1 nM for human D4 and rat D4 receptors). Displays no affinity (<1000 nM) for other dopamine receptors. Shows efficacy in rat models of ADHD and short-term memory.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide |
| CAS | 1347744-96-0 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C19H23N3O.2HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 382.33 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?