missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ A 412997 dihydrochloride

Beskrivning
A 412997 dihydrochloride is a selective agonist for the dopamine D4 receptor (Ki values are 7.9 and 12.1 nM for human D4 and rat D4 receptors). Displays no affinity (<1000 nM) for other dopamine receptors. Shows efficacy in rat models of ADHD and short-term memory.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide |
| CAS | 1347744-96-0 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C19H23N3O.2HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 382.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?