Läs mer
A 419259 trihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
A 419259 trihydrochloride is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 9 nM, 3 nM and 3 nM for Src, Lck and Lyn, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 419259 trihydrochloride |
| CAS | 1435934-25-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H37Cl3N6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | RK 20449 trihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 55 mg/mL (92.91 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C2C(N([C@H]3CC[C@H](N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.0 |
| Visa mer |