Läs mer
Novus Biologicals™ A-431 Nuclear Cell Lysate
Produktkod. 18527133 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.05 mg
Produktkod. Kvantitet
18527133 0.05 mg
1 options
Produktkod. 18527133 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer L015V4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beredningsmetod Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.
Kvantitet 0.05 mg
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål A-431