Läs mer
A 438079 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
A 438079 (hydrochloride) is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 438079 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 899431-18-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H10Cl3N5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 350 mg/mL (1021.57 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.88 mM) |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1.[H]Cl |
| Show More |