missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ A 438079 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18014842
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18014842 10 mg
18015682 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18014842 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2972/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Competitive P2X7 antagonist

A 438079 hydrochloride is a competitive P2X7 receptor antagonist (pIC50 = 6.9 for the inhibition of Ca2+ influx in the human recombinant P2X7 cell line). Devoid of activity at other P2 receptors (IC50 > 10 μM). Possesses antinociceptive activity in models of neuropathic pain in vivo. Inhibits methamphetamine-induced microglial migration and phagocytosis in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 899431-18-6
Molekylformel C13H10Cl3N5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A 438079 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 342.61
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 342.608
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.