Läs mer
A 438079, MedChemExpress
Beskrivning
A 438079 is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 438079 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 899507-36-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H9Cl2N5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (326.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.2 mg/mL (0.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1 |
| Visa mer |