missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
A-443654, MedChemExpress
Beskrivning
A-443654 is a pan-Akt inhibitor and has equal potency against Akt1, Akt2, or Akt3 within cells (Ki=160 pM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A-443654 |
| CAS | 552325-16-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H23N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.59 mM) |
| LEDER | N[C@H](COC1=CN=CC(C2=CC3=C(NN=C3C)C=C2)=C1)CC4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vikt | 397.47 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?