Läs mer
A-484954, MedChemExpress
Produktkod. 16490677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490677 50 mg -
16487067 5 mg -
16433046 25 mg -
16424358 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110096
MedChemExpress A-484954 is a highly selective eukaryotic elongationfactor-2 (eEF2) inhibitor, with an IC50 of 280 nM.
A-484954 is a highly selective eukaryotic elongationfactor-2 (eEF2) inhibitor, with an IC50 of 280 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-484954
CAS 142557-61-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15N5O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (86.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N1CC)N(C2CC2)C3=C(C=C(C(N)=O)C(N)=N3)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 289.29
Formel vikt 289.29
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease