Läs mer
Tocris Bioscience™ A 484954
Beskrivning
Inhibitor of eukaryotic elongation factor-2 (eEF-2) kinase (IC50 = 0.28 μM in enzymatic assay). Reduces eEF-2 phosphorylation with little effect on cancer cell growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 484954 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 289.29 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.295 |