Läs mer
Tocris Bioscience™ A 582941
Beskrivning
Selective α7 nAChR partial agonist; exhibits high affinity for both rat and human α7 receptors (Ki values are 10.8 and 16.7 nM respectively). Displays ∽15-fold selectivity for α7 over 5-HT3 receptors (Ki = 150 nM for 5-HT3).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 582941 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 280.37 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.375 |