Läs mer
Tygon A-60-F Slang för mat och dryck
Produktkod. 30052961 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30052961 5/16 tum 7/16 tum
30054225 3/4 tum 1 tum
30053016 1/16 tum. 3/16 tum
30053860 3/8 tum 1/2 tum.
30054200 1/4 tum 1/2 tum.
30053894 1/2 tum. 3/4 tum
30052992 5/8 tum. 7/8 tum.
30053845 3/8 tum 5/8 tum.
30054307 1/4 tum 3/8 tum
30054026 1/8 tum 1/4 tum
30053758 3/16 tum 5/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 30052961 Supplier Tygon Supplier No. 5010604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1649.45 SEK / 15m
    Save 285.55 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket
Tål ett brett temperaturområde från -60 °C till 135 °C (-75 F °till 275 °F)
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. Utmärkt motståndskraft mot böjutmattning —perfekt för användning i peristaltiska pumpar. Ångrengör på plats för att undvika frekventa slangbyten. Kemiskt kompatibel med en mängd olika rengöringslösningar
Specifications
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA;NSF-51
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material Tygon A-60-F
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum