Läs mer
Tygon A-60-F Slang för mat och dryck
Produktkod. 30054225 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054225 3/4 tum 1 tum
30053016 1/16 tum. 3/16 tum
30053860 3/8 tum 1/2 tum.
30054200 1/4 tum 1/2 tum.
30053894 1/2 tum. 3/4 tum
30052992 5/8 tum. 7/8 tum.
30053845 3/8 tum 5/8 tum.
30054307 1/4 tum 3/8 tum
30052961 5/16 tum 7/16 tum
30054026 1/8 tum 1/4 tum
30053758 3/16 tum 5/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 30054225 Leverantör Tygon Leverantörsnummer 5010609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6550.00 SEK
    5598.10 SEK / 15m
    Save 951.90 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål ett brett temperaturområde från -60 °C till 135 °C (-75 F °till 275 °F)
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. Utmärkt motståndskraft mot böjutmattning —perfekt för användning i peristaltiska pumpar. Ångrengör på plats för att undvika frekventa slangbyten. Kemiskt kompatibel med en mängd olika rengöringslösningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA;NSF-51
Diameter (engelska) Inre 3/4 tum
Material Tygon A-60-F
Diameter (engelska) Yttre 1 tum