Läs mer
Tygon A-60-G kemisk dispenseringsslang
Produktkod. 30053424 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/4 tum
1/2 tum.
1/4 tum
11/16 tum
13/16 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum
9/16 tum.
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053424 1/4 tum 7/16 tum
30054342 5/16 tum 7/16 tum
30054000 5/8 tum 13/16 tum
30053254 5/8 tum. 7/8 tum.
30053593 1/8 tum 1/4 tum
30053538 1/2 tum 11/16 tum
30054173 3/8 tum 1/2 tum.
30053776 3/8 tum 5/8 tum.
30053394 1/16 tum. 3/16 tum
30053266 5/16 tum 1/2 tum.
30053430 1/4 tum 3/8 tum
30053152 3/16 tum 5/16 tum
30053567 1/2 tum 5/8 tum
30054367 1 tum 1-1/4 tum
30053761 1/4 tum 1/2 tum.
30054059 7/16 tum 9/16 tum
30053314 3/4 tum 1 tum
30053479 3/8 tum 9/16 tum.
30054091 1/8 tum 3/8 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 30053424 Leverantör Tygon Leverantörsnummer 5010655
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt formulerade slangar ger utmärkt motståndskraft mot oorganiska vätskor
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. Enastående motståndskraft mot värme, UV och ozon. Använd i temperaturer från -60 °C till 135 °C (-75 F °till 275 °F). Hög böjutmattningshållfasthet idealisk —för användning i peristaltiska pumpar. Värmeförseglingsbar inga —kopplingar behövs för att sammanfoga slangar
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Material Tygon A-60-G
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Total längd (metrisk) 50 ft.
Färg Svart