Läs mer
Thermo Scientific™ A-621 Fixed Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 12121650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 250 ml
Produktkod. Kapacitet
12121650 6 x 250 ml
1 options
Produktkod. 12121650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 11876
Stöd stora volymapplikationer med Thermo Scientific™ A-621 6 Rotor med fast vinkel.
Stöd stora volymapplikationer med Thermo Scientific™ A-621 Rotor med fast vinkel.
Specifikationer:
  • Fast vinkel (23° ) aluminiumrotor
  • Kapacitet: 6x 250 ml
  • Max. hastighet/RCF: 21 000 rpm/66 993 xg
  • K-faktor: 751
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Centrifuge-serien.
Rekommenderas för:
Stor volym pelletering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning A-621 Rotor med fast vinkel
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 250 ml
Max. RCF 66,993 x g
Max. Hastighet 21,000 rpm
Radie (metrisk) 136 mm
Radie (metrisk) Min. 36.7 mm
K-faktor 751
Max. Rörlängd 153 mm
Max. Diameter på rör 61 mm
Nettovikt 30.1 lb. (13.6 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 23°
Genomsnittlig RCF 42,536 x g
Min. RCF 18,078 x g