Läs mer
A-674563, MedChemExpress
Produktkod. 16485588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485588 10 mg -
16458287 5 mg 5mg
16451757 50 mg -
16426136 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13254
MedChemExpress A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-674563
CAS 552325-73-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22N4O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (232.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)COC2=CC(C3=CC4=C(C=C3)NN=C4C)=CN=C2
Molekylvikt (g/mol) 358.44
Formel vikt 358.44
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease