Läs mer
A-7 hydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424479
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424479 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15424479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62011.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 79127-24-5 | C20H30Cl2N2O2S | 433,432 g/mol
Calmodulin-antagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-7 hydrochloride
CAS 79127-24-5
Färg Vitt
Molekylformel C20H30Cl2N2O2S
MDL-nummer MFCD00209822
Kvantitet 25 mg
Synonym a-7 hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, 1-10-aminodec-1-yl sulphamoyl-5-chloronaphthalene, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide-hydrogen chloride 1/1
Löslighetsinformation Löslig till 50 mM i DMSO
InChI-nyckel XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2Cl)C(=C1)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCN.Cl
IUPAC-namn N-(10-aminodecyl)-5-klornaftalen-1-sulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 433.432
PubChem CID 44119113
Formel vikt 433.44
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.