Läs mer
A-740003, MedChemExpress
Produktkod. 16458088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458088 10 mg 10mg
16447856 100 mg -
16444007 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50697
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-740003
CAS 861393-28-4
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30N6O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#C/N=C(NC(NC(CC1=CC(OC)=C(C=C1)OC)=O)C(C)(C)C)\NC2=CC=CC3=NC=CC=C23
Molekylvikt (g/mol) 474.55
Formel vikt 474.55
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation