Läs mer
A-769662, MedChemExpress
Produktkod. 16498068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498068 10 mg
16483987 50 mg
16450538 5 mg
16427846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50662
MedChemExpress A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-769662
CAS 844499-71-4
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H12N2O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (138.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N#CC1C(C2=C(NC1=O)SC=C2C3=CC=C(C4=CC=CC=C4O)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 360.39
Formel vikt 360.39
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease