Learn More
Tocris Bioscience™ A 769662
GREENER_CHOICE
Code produit 18034392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
18034392 10 mg
18015782 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18034392 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3336/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent AMPK activator
Potent, reversible AMP-activated protein kinase (AMPK) activator (EC50 = 0.8 μM) that displays selectivity towards β1 subunit-containing heterotrimers. Inhibits fatty acid synthesis (IC50 = 3.2 μM) and decreases plasma glucose and triglyceride levels in vivo. Also inhibits proliferation of mesenchymal stem cells, and impedes reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to iPSCs. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 844499-71-4
Molekylformel C20H12N2O3S
Spécification
Kemiskt namn eller material A 769662
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 360.39
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 360.387
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.