missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
A 77-01, MedChemExpress
Beskrivning
A 77-01 is a potent inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β type I receptor superfamily activin-like kinase ALK5 with an IC50 of 25 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A 77-01 |
| CAS | 607737-87-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (87.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=CC(C2=NNC=C2C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.33 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?