missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ A 77-01

Beskrivning
A 77-01 is a potent TGF-βRI (ALK-5) inhibitor (IC50 = 34 nM). Inhibits TGF-β transcriptional activation. Inhibits TGF-β-induced proliferation of lung epithelial cells and SMAD phosphorylation. Inhibits TGF-β-induced epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Also inhibitor of p38 MAPK. Likely active metabolite of A 83-01 (Cat. No. 2939).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoline |
| CAS | 607737-87-1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C18H14N4 |
| Formel vikt | 286.33 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?