missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

A 77-1726, TRC

Produktkod. 30004312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004312 500 mg
30012268 50 mg
30011309 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA771726500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 163451-81-8
Molekylformel C12 H9 F3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 270.21
Synonym (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, Leflunomide Imp. B (EP), (2Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Butenamide, 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, (Z)-, A 1726, A 77-1726, A 771726, Aubagio, Flucyamide, HMR 1726, SU 20, Teriflunomide
IUPAC-namn (Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide
LEDER C\C(=C(/C#N)\C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)\O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Formel vikt 270.0616
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.