Läs mer
A-770041, MedChemExpress
Produktkod. 16454358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454358 10 mg
16417077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16454358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor; A-770041 is a 147 nM inhibitor of Lck (1 mM ATP) and is 300-fold selective against Fyn, the other Src family kinase involved in T-cell signaling.
A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A-770041
CAS 869748-10-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H39N9O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.84 mM)
LEDER NC1=C2C(N([C@@H]3CC[C@@H](N4CCN(C(C)=O)CC4)CC3)N=C2C5=CC=C(NC(C6=CC7=C(C=CC=C7)N6C)=O)C(OC)=C5)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 621.73
Formel vikt 621.73
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation