missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ A 77636 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18024372
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18024372 50 mg
18044932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18024372 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1701/50

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective D1-like agonist; orally active

Potent and selective dopamine D1-like receptor agonist (pEC50 values are 8.97 and < 5 for D1-like and D2-like receptors respectively). Displays anti-Parkinsonian activity following oral administration in vivo. Exhibits 11-fold cell type bias over dopamine in a functional assay in U2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 145307-34-2
Molekylformel C20H28ClNO3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material A 77636 hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 365.9
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 365.898
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.